주요 문서
8.41562
Sigma-Aldrich
DL-Norvaline
for synthesis
동의어(들):
DL-Norvaline, DL-2-Aminovaleric acid, DL-2-Aminopentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
117.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
212-082-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
mp
303 °C
solubility
83.9 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NC(CCC)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable