주요 문서
8.41502
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylmaleic anhydride
for synthesis
동의어(들):
2,3-Dimethylmaleic anhydride, 3,4-Dimethyl-2,5-furandione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
126.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
212-165-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
crystals
mp
96 °C
density
1.107 g/cm3 at 100 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[o]1[c](c(c([c]1=O)C)C)=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3
InChI key
MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable