주요 문서
8.41296
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzyl chloride
for synthesis
동의어(들):
2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-2-nitrotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
171.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
210-300-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
powder
bp
127-133 °C/13 hPa
mp
44-48 °C
전이 온도
flash point 112 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClCc1c(cccc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
InChI key
BXCBUWKTXLWPSB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
233.6 °F
Flash Point (°C)
112 °C