주요 문서
8.41248
Sigma-Aldrich
3-Cyanopropyl-trichlorosilane
for synthesis
동의어(들):
3-Cyanopropyl-trichlorosilane, 4-(Trichlorosilyl)-butyronitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6Cl3NSi
CAS Number:
Molecular Weight:
202.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
213-990-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237-238 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 92 °C
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C4H6Cl3NSi/c5-9(6,7)4-2-1-3-8/h1-2,4H2
InChI key
HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.301 - 1.305
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
197.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92 °C - closed cup