Key Documents
8.41019
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzoic acid
for synthesis
동의어(들):
4-Vinylbenzoic acid, Styrene-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
148.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
214-053-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
형태
powder
density
1.30 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
InChI key
IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable