주요 문서
8.40111
Sigma-Aldrich
2-(Ethylmercapto)-ethanol
for synthesis
동의어(들):
2-(Ethylmercapto)-ethanol, 2-Thioethanol, Thioglycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H10OS
CAS Number:
Molecular Weight:
106.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
203-802-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
180-184 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
전이 온도
flash point 78 °C
density
1.018 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S(CCO)CC
InChI
1S/C4H10OS/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.018
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
172.4 °F
Flash Point (°C)
78 °C