주요 문서
8.40068
Sigma-Aldrich
Tetraoctylphosphonium bromide
for synthesis
동의어(들):
Tetraoctylphosphonium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H68BrP
CAS Number:
Molecular Weight:
563.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
245-935-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
효능
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<3 (50 g/L in H2O)
mp
40-45 °C
전이 온도
flash point 121 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[P+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Br-]
InChI
1S/C32H68P.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
QVBRLOSUBRKEJW-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
249.8 °F
Flash Point (°C)
121 °C