주요 문서
8.40041
Sigma-Aldrich
2-Phenylpyridine
for synthesis
동의어(들):
2-Phenylpyridine, 2-Azabiphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H9N
CAS Number:
Molecular Weight:
155.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
213-763-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.5 hPa ( 30 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
bp
269-270 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 110 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
n1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-9H
InChI key
VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Phenylpyridine for synthesis. CAS 1008-89-5, molar mass 155.2 g/mol.
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.090
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup