주요 문서
8.40015
Sigma-Aldrich
Phenolsulfonic acid
(65% solution in water) for synthesis
동의어(들):
4-Hydroxybenzenesulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
liquid
효능
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Assay (acidimetric): 65.0 - 75.0 %
Water (K. F.): 25.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1