주요 문서
8.24566
Sigma-Aldrich
Platinum(II) chloride
73% Pt, for synthesis
동의어(들):
Platinum(II) chloride (73% Pt), Platinum dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cl2Pt
CAS Number:
Molecular Weight:
265.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
233-034-1
NACRES:
NA.22
제품명
Platinum(II) chloride (73% Pt), for synthesis
Quality Level
양식
powder
효능
3423 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 ( in H2O, suspension)
mp
581 °C (decomposes)
density
6.1 g/cm3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Pt](Cl)Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
분석 메모
Assay (of Pt): ≥ 70.0 %
픽토그램
CorrosionHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable