주요 문서
8.22343
Sigma-Aldrich
Acetamide
for synthesis
동의어(들):
Acetamide, Acetic acid amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H5NO
CAS Number:
Molecular Weight:
59.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
200-473-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.33 hPa ( 65 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
crystals
효능
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
221-222 °C/1013 hPa
mp
78-81 °C
solubility
2200 g/L
density
1.159 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
no temp limit
SMILES string
NC(=O)C
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable