주요 문서
8.22170
Sigma-Aldrich
Trichlorooctadecylsilane
for synthesis
동의어(들):
Trichlorooctadecylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H37Cl3Si
CAS Number:
Molecular Weight:
387.93
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
203-930-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
bp
223 °C/13 hPa
전이 온도
flash point 89 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
InChI key
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.978 - 0.985
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
404.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
207 °C - closed cup