주요 문서
8.22163
Sigma-Aldrich
Tribenzylamine
for synthesis
동의어(들):
Tribenzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5CH2)3N
CAS Number:
Molecular Weight:
287.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
210-638-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
pH
6.5-9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O, suspension)
mp
91-93 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(Cc3ccccc3)(Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H21N/c1-4-10-19(11-5-1)16-22(17-20-12-6-2-7-13-20)18-21-14-8-3-9-15-21/h1-15H,16-18H2
InChI key
MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
399.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
204 °C - closed cup