주요 문서
8.22085
Sigma-Aldrich
di-Lithium oxalate
for synthesis
동의어(들):
di-Lithium oxalate, Oxalic acid dilithium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2Li2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
101.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
209-054-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
crystals
solubility
66 g/L
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2Li/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
분석 메모
Assay (manganometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable