문서
8.22028
Sigma-Aldrich
1,8-Dihydroxyanthraquinone
for synthesis
동의어(들):
1,8-Dihydroxyanthraquinone, Chrysazin, Dantron
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H8O4
CAS Number:
Molecular Weight:
240.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
204-173-5
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
형태
powder
mp
190-193 °C
전이 온도
flash point >200 °C
벌크 밀도
600 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
InChI key
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 194 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available