주요 문서
8.21987
Sigma-Aldrich
Chloroethane
for synthesis
동의어(들):
Chloroethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
64.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142100
EC 인덱스 번호:
200-830-5
vapor pressure
1342 hPa ( 20 °C)
양식
gas
autoignition temp.
510 °C
expl. lim.
3.6-14.8 % (v/v)
bp
12 °C/1013 hPa
mp
-142 °C
전이 온도
flash point -43 °C
solubility
5.8 g/L (slow decomposition)
density
0.92 g/cm3 at 6 °C
SMILES string
ClCC
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI key
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
Chloroethane for synthesis. CAS 75-00-3, molar mass 64.51 g/mol.
분석 메모
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
픽토그램
FlameGas cylinderHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flash Point (°C)
-50.0 °C - closed cup