주요 문서
8.21934
Sigma-Aldrich
2-Ethylanthraquinone
for synthesis
동의어(들):
2-Ethylanthraquinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
236.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
201-535-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
flakes
autoignition temp.
485 °C
효능
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
108.8 °C
solubility
0.00025 g/L
density
1.27 g/cm3 at 21 °C
벌크 밀도
650 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C1c2c(ccc(c2)CC)C(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
InChI key
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable