주요 문서
8.21119
Sigma-Aldrich
Thiosemicarbazide
for synthesis
동의어(들):
Thiosemicarbazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CH5N3S
CAS Number:
Molecular Weight:
91.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
201-184-7
Quality Level
양식
solid
효능
9.16 mg/kg LD50, oral (Rat)
2200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
178-180 °C (decomposition)
벌크 밀도
500‑600 kg/m3
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
InChI key
BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable