주요 문서
8.21083
Sigma-Aldrich
Tetraethyl orthotitanate
for synthesis
동의어(들):
Tetraethyl orthotitanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5O)4Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
228.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
221-410-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
liquid
bp
150-155 °C/16 hPa
mp
-40 °C
전이 온도
flash point 33 °C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Ti+4].[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.096
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
107.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
42 °C - closed cup