주요 문서
8.20956
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid
for synthesis
동의어(들):
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid, Perfluoropropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3HF5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
207-021-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
52 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
bp
96-97 °C/984 hPa
density
1.57 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C3HF5O2.Ag/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8;/h(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.571 - 1.575
Colour (visual): colorless to yellowish to pink to brownish
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3