주요 문서
8.20873
Sigma-Aldrich
Sodium phenolate trihydrate
for synthesis
동의어(들):
Sodium phenolate trihydrate, Phenol sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5NaO · 3H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
170.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
205-347-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
crystals
mp
56-61 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]c1ccccc1.O.O.O
InChI
1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
QAJGUMORHHJFNJ-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (HClO₄, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 30.0 - 33.0 %
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable