주요 문서
8.20698
Sigma-Aldrich
1,3-Indanedione
for synthesis
동의어(들):
1,3-Indanedione, 1,3-Hydrindenedione, 1,3-Dioxoindane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
210-109-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥89.0% (GC)
양식
powder
mp
129-132 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C1CC(=O)c2c1cccc2
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
InChI key
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 89.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable