주요 문서
8.20647
Sigma-Aldrich
4-Hexylresorcinol
for synthesis
동의어(들):
4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-[CH3(CH2)5]C6H3-1,3-(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
205-257-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
효능
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
bp
333-335 °C/1013 hPa
mp
64-67 °C
전이 온도
flash point >100 °C
벌크 밀도
340 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1c(ccc(c1)O)CCCCCC
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
InChI key
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
388.4 °F
Flash Point (°C)
198 °C