autoignition temp.
530 °C
효능
1045 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.7 (20 °C, 110 g/L in H2O)
mp
231 °C
solubility
450 g/L
density
1.29 g/cm3 at 22 °C
벌크 밀도
500‑700 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[N+H3]\C(=N\[H])\N.[N+H3]\C(=N\[H])\N.[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4)
InChI key
STIAPHVBRDNOAJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3