주요 문서
8.20561
Sigma-Aldrich
2-Phenylacetohydrazide
for synthesis
동의어(들):
2-Phenylacetohydrazide, Acetic acid 2-phenylhydrazide, 1-Acetyl-2-phenylhydrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
150.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352127
EC 인덱스 번호:
204-055-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
mp
131 °C
저장 온도
15-25°C
SMILES string
N(NC(=O)C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-7(11)9-10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,1H3,(H,9,11)
InChI key
UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3