주요 문서
8.20423
Sigma-Aldrich
N,N′-Dibutylthiourea
for synthesis
동의어(들):
N,N′-Dibutylthiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2CH2NH)2CS
CAS Number:
Molecular Weight:
188.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
203-674-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.0032 hPa ( 25 °C)
Quality Level
양식
powder
효능
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
mp
62-65 °C
벌크 밀도
500 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S=C(NCCCC)NCCCC
InChI
1S/C9H20N2S/c1-3-5-7-10-9(12)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI key
KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable