Key Documents
8.20383
Sigma-Aldrich
n-Decane
for synthesis
동의어(들):
n-Decane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)8CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
142.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
EC 인덱스 번호:
204-686-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1 hPa ( 16 °C)
Quality Level
분석
≥94% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
208 °C
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.7-5.4 % (v/v)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
bp
174 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
전이 온도
flash point 51 °C
solubility
0.00005 g/L
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
n-Decane for synthesis. CAS 124-18-5, EC Number 204-686-4, chemical formula CH₃(CH₂)₈CH₃.
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.728 - 0.732
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
114.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
46.0 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3