주요 문서
8.20331
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloropropionate
for synthesis
동의어(들):
Methyl 2-chloropropionate, 2-Chloropropionic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
122.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
241-624-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
30 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
430 °C (DIN 51794)
expl. lim.
2.8-13.9 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C in H2O)
mp
<-10 °C
전이 온도
flash point 36 °C (DIN 51755 Part 1)
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
InChI key
JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.139
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
100.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
38 °C - closed cup