주요 문서
8.20290
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
for synthesis
동의어(들):
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide, N,N-Dimethyl-2-chloroacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2CON(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
121.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
220-224-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.5% (GC)
양식
liquid
bp
98-100 °C/15 hPa
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
InChI key
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.180 - 1.186
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup