주요 문서
8.20243
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl disulfide
for synthesis
동의어(들):
Di-tert-butyl disulfide, tert-Butyl disulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H18S2
CAS Number:
Molecular Weight:
178.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
EC 인덱스 번호:
203-734-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
2 hPa ( 38 °C)
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
효능
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8 % (v/v)
mp
-5 °C
전이 온도
flash point 67 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S(SC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
InChI key
BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.924
Identity (IR): passes test
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup