주요 문서
8.20238
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzoic acid
for synthesis
동의어(들):
4-tert-Butylbenzoic acid, PTBBA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-[(CH3)3C]C6H4COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
202-696-3
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
≥99.0% (acidimetric)
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
양식
solid
autoignition temp.
>510 °C
효능
473-735 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.9 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
165-167 °C
density
0.6 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
340 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
KDVYCTOWXSLNNI-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 165 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3