주요 문서
8.20117
Sigma-Aldrich
Azelaic acid
for synthesis
동의어(들):
Azelaic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H16O4
CAS Number:
Molecular Weight:
188.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
204-669-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1.3 hPa ( 178.3 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
solid
효능
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10 g/kg LD50, skin (Rat)
bp
237 °C/20 hPa
mp
106-109 °C
전이 온도
flash point 210 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
410.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
210 °C - closed cup