주요 문서
8.18899
Sigma-Aldrich
Sebacoyl dichloride
for synthesis
동의어(들):
Sebacoyl dichloride, Sebacoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClOC(CH2)8COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
239.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
203-843-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
liquid
효능
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
161 °C/19 hPa
mp
-5 °C
전이 온도
flash point 113 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)CCCCCCCCC(=O)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
InChI key
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (morpholine method): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F
Flash Point (°C)
113 °C