주요 문서
8.18894
Sigma-Aldrich
Magnesium ethylate
for synthesis
동의어(들):
Magnesium ethylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H10MgO2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
219-323-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
양식
granular
autoignition temp.
70 °C
효능
>3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
벌크 밀도
480 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/2C2H5O.Mg/c2*1-2-3;/h2*2H2,1H3;/q2*-1;+2
InChI key
XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable