주요 문서
8.18872
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethylamine
for synthesis
동의어(들):
2-Methoxyethylamine, 2-Aminoethyl methyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
75.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
203-712-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
285 °C
효능
1570 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3-16.10 % (v/v)
refractive index
n20/589 1.4594
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
95 °C/1013 hPa
mp
-82 °C
전이 온도
flash point 12 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NCCOC
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
53.6 °F
Flash Point (°C)
12 °C