주요 문서
8.18856
Sigma-Aldrich
Hydrogen bromide
(32% solution in acetic acid) for synthesis
동의어(들):
HBr
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352301
NACRES:
NA.22
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
360 hPa ( 20 °C)
양식
liquid
bp
<200 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 39 °C (refers to pure substance)
density
1.38 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Assay (argentometric): 30.0 - 34.0 %
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
102.2 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Flash Point (°C)
39 °C - closed cup - (refers to pure substance)