주요 문서
8.18819
Sigma-Aldrich
Triethoxymethylsilane
for synthesis
동의어(들):
Triethoxymethylsilane, Methyltriethoxysilane, MTES
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5O)3SiCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
178.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
217-983-9
NACRES:
NA.22
vapor pressure
13.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
220 °C
효능
15700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
142 °C/1013 hPa
mp
<-40 °C
전이 온도
flash point 33 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
InChI key
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.894 - 0.896
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
93.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
34 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1