주요 문서
8.18800
Sigma-Aldrich
Octanedioic acid
for synthesis
동의어(들):
Octanedioic acid, Suberic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOC(CH2)6COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
174.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
208-010-9
NACRES:
NA.22
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
분석
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
430 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.2 (20 °C, 1.6 g/L in H2O)
bp
229-231 °C/20 hPa
mp
139-142 °C
전이 온도
flash point 210 °C
벌크 밀도
700 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
410.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
210 °C - closed cup