주요 문서
8.18738
Sigma-Aldrich
2-Methylphenyl isothiocyanate
for synthesis
동의어(들):
2-Methylphenyl isothiocyanate, 3-Tolyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid 2-methylphenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2(CH3)C6H4NCS
CAS Number:
Molecular Weight:
149.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352118
EC 인덱스 번호:
210-390-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
bp
238-240 °C
전이 온도
flash point 108 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S=C=Nc1c(cccc1)C
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI key
JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.111
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
226.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
108 °C - closed cup