주요 문서
8.18734
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3,5-dimethylphenol
for synthesis
동의어(들):
4-Chloro-3,5-dimethylphenol, p-Chloro-m-xylenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(Cl)-3,5-(CH3)2C6H2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
156.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
201-793-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
효능
3830 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (0.2 g/L in H2O)
bp
246 °C/1013 hPa
mp
114-116 °C
전이 온도
flash point 132 °C
density
0.67 g/cm3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChI key
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 117 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1