주요 문서
8.18662
Sigma-Aldrich
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate
for synthesis
동의어(들):
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate, Nonafluorobutane-1-sulfonic acid potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3(CF2)3SO3K
CAS Number:
Molecular Weight:
338.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
249-616-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
양식
powder
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5-6.5 (50 g/L in H2O)
bp
>400 °C
mp
264-266 °C
solubility
5.1 g/L
벌크 밀도
1000 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[K+].FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable