주요 문서
8.18557
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)trimethylsilane
for synthesis
동의어(들):
(Chloromethyl)trimethylsilane, Trimethylsilylchloromethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiCH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
122.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
219-058-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
전이 온도
flash point 3 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Si](CCl)(C)(C)C
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
InChI key
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.884
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4 °C - closed cup