Key Documents
8.18556
Sigma-Aldrich
2-Cyclohexylethanol
for synthesis
동의어(들):
2-Cyclohexylethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
128.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
224-672-1
vapor pressure
0.2 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
형태
liquid
효능
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
1220 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-6.3 % (v/v)
mp
-20 °C
전이 온도
flash point 93 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
InChI key
QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.922
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
186.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86 °C - closed cup