주요 문서
8.18370
Sigma-Aldrich
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
for synthesis
동의어(들):
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
156.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
209-327-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
autoignition temp.
430 °C
pH
3.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
mp
270-275 °C
solubility
0.5 g/L
벌크 밀도
650‑660 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H4N2O4/c8-4(9)2-3(5(10)11)7-1-6-2/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable