주요 문서
8.18329
Sigma-Aldrich
5-Bromovaleric acid
for synthesis
동의어(들):
5-Bromovaleric acid, 5-Bromopentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br(CH2)4COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
181.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
218-185-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
형태
crystals
bp
142-145 °C/17 hPa
mp
38-41 °C
전이 온도
flash point >112 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
InChI key
WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 38 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup