주요 문서
8.18255
Sigma-Aldrich
Paraldehyde
for synthesis
동의어(들):
Paraldehyde, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
204-639-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
13.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
235 °C
효능
2711 mg/kg LD50, oral (Rat)
13959 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-17.0 % (v/v)
bp
124 °C/1013 hPa
mp
12 °C
전이 온도
flash point 27 °C
solubility
120 g/L
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
InChI key
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.992 - 0.994
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
75.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
24 °C - closed cup