주요 문서
8.18132
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
for synthesis
동의어(들):
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H19N
CAS Number:
Molecular Weight:
141.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
212-199-3
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
≥97.0% (GC)
vapor pressure
14 hPa ( 39 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
290 °C
효능
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-59 °C
전이 온도
flash point 37 °C
solubility
25.9 g/L
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
InChI key
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.834
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
98.6 °F
Flash Point (°C)
37 °C
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1