주요 문서
8.16147
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-Menthyl acetate
for synthesis
동의어(들):
(R)-(-)-Menthyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
220-076-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
density
0.925 g/cm3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O([C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1
InChI key
XHXUANMFYXWVNG-ADEWGFFLSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.928
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in chloroform): -93.0 - -83.0 °
Identity (IR): passes test
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
170.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - closed cup