주요 문서
8.16013
Sigma-Aldrich
Glycine
for synthesis
동의어(들):
Gly, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2CH2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
75.07
Beilstein:
635782
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
EC 인덱스 번호:
200-272-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (perchloric acid titration)
형태
solid
효능
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
기술
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa(25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
density
1.161 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
920 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 5
1 of 5