주요 문서
8.16004
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glutamic acid
for synthesis
동의어(들):
(S)-(+)-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
147.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
EC 인덱스 번호:
200-293-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99% (acidimetric)
양식
solid
효능
>30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
mp
160 °C
solubility
11.1 g/L
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
460 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +30.0 - +32.5 °
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable